Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4(CH2)2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5740 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
density
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, bromo
SMILES string
NCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
InChI key
ORHRHMLEFQBHND-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.5740 (lit.) | refractive index n20/D 1.5770 (lit.) |
| density 1.406 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.396 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 239-240 °C (lit.) | bp 253 °C (lit.) |
| functional group amine | functional group bromo, amine |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?