Merck
533696
Sigma-Aldrich
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thienylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BrO2SZn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]c1ccc(s1)C2OCCO2
InChI
1S/C7H7O2S.BrH.Zn/c1-2-6(10-5-1)7-8-3-4-9-7;;/h1-2,7H,3-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
WTDCLAGWBXSEGC-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup