Merck
533092
Sigma-Aldrich
4,4-Difluor-1-phenyl-1,3-butandion
97%
Größe auswählen
10 G
€ 141,00
€ 141,00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 141,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCH2COCHF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 141,00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
phenyl
SMILES String
FC(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H8F2O2/c11-10(12)9(14)6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2
InChIKey
JTIPWONXTZMDOK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DFPB) is a fluorinated β-diketone ligand that can be prepared by reacting acetophenone with methyl-difluoroacetate.[1]
Anwendung
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DPBD) may be used as a ligand to form the following metal complexes: [1]
  • Eu(DPBD)3·H2O
  • Eu(DPBD)3·biq (biq= 2,2-biquinoline)
  • Eu(DPBD)3·phen (phen= 1,10-phenanthroline)
  • Eu(DPBD)3·neo (neo= neocuproine)
  • Eu(DPBD)3·bipy (bipy= 2,2-bipyridyl)
  • Gd(DPBD)3·(H2O)2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, photoluminescent features and intramolecular energy transfer mechanism of europium (III) complexes with fluorinate ?-diketone ligand and auxiliary ligands.
Bala M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 178, 6-13 (2015)