Merck
532827
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromphenoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
42-46 °C (lit.)
SMILES String
Brc1cccc(OC2CCCCO2)c1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-3-5-10(8-9)14-11-6-1-2-7-13-11/h3-5,8,11H,1-2,6-7H2
InChIKey
YDIPSMGGPVMCHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)