Merck
531847
Sigma-Aldrich
Dichlor[(S,S)-ethylen-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
Größe auswählen
100 MG
€ 152,00
€ 152,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 152,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24Cl2Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 152,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Optische Aktivität
[α]20/D +93°, c = 0.07 in methylene chloride
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
160-165 °C (lit.)
SMILES String
[Zr+2].[Cl-].[Cl-].[C+H]1C(=C4CCCCC4=C1)CC[c-]2c3c(cc2)CCCC3
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Chiral Ziegler-Natta catalyst
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)