Fortfahren mit
529664
Mangan(IV)-oxid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Mangandioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MnO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.94
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-202-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
composition
CdSe , MnO₂
reaction suitability
core: manganese
mp
535 °C (dec.) (lit.)
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
SMILES string
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mangan(IV)-oxid
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)