Merck
529192
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluorbenzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
Dichte
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(F)c(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
InChIKey
RQUNVQGCKIBORD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Enthalpy of vaporization of 2,3,5-trifluorobenzaldehyde at boiling point (438.15K) is 37.975kjoule/mol.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 535-535 (2014)