Merck
528609
Sigma-Aldrich
2,6-Diethoxybenzoesäure-ethylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)2C6H3CO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1c(OCC)cccc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-8-7-9-11(16-5-2)12(10)13(14)17-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
QMVQTFWOHMQDQM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)