Merck
528501
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzoesäure-ethylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
152 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-6-9(8-10)11(12)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BQXRZUDSLFBQDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)