Wichtige Dokumente
528315
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyd
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
amine
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CCC#N)c1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-15(8-4-7-14)13-6-5-12(10-16)11(2)9-13/h5-6,9-10H,3-4,8H2,1-2H3
InChIKey
VTXVKMVZEXXUIC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)