Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
>572 °F
expl. lim.
16 %
availability
available only in EU
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
disulfide
SMILES string
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChI key
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Application
- For the sulfidation of WS2 nanoparticles during the preparation of WS2/SBA15 mesoporous silica composite.
- In the copper-catalyzed sulfenylation of 2,3-allenoic acids to afford 4-sulfenylated butenolides.
- To synthesize various aryl sulfides by nickel-catalyzed thiolation of aryl iodides.
- Along with triflic anhydride, as a promoter for glycosylation reaction.
- In the copper-catalyzed 1,2-hydroxysulfenylation of alkenes to synthesize 1,2-acetoxysulfides.
- In the synthesis of sulfur containing polycyclic aromatic hydrocarbons such as dibenzoannelated tetrathienoacene.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥99.0% | description 99% | description ≥98%, FG |
| assay ≥99% | assay ≥99.0% | assay 99% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| density 1.046 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.046 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.993 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.046 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.525 (lit.) | refractive index n20/D 1.525 (lit.) | refractive index n20/D 1.506 (lit.) | refractive index n20/D 1.525 (lit.) |
| bp 109 °C (lit.) | bp 109 °C (lit.) | bp 151-153 °C (lit.) | bp 109 °C (lit.) |
| mp −85 °C (lit.) | mp −85 °C (lit.) | mp - | mp −85 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyldisulfid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Upper respiratory tract
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
624-92-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?