Wichtige Dokumente
527718
2-Ethylbenzonitril
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H9N/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
UZDXATQPJOOHQJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)