Fortfahren mit
526673
5-Phenyl-2-furaldehyd
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,90
€ 62,17
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
€ 62,17
Listenpreis€ 82,90Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
mp
29-33 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
O=Cc1ccc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O2/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Phenyl-2-furaldehyde can be prepared from phenylfuran, via formylation. It undergoes electrochemical reduction on a dropping Hg electrode to afford anion radicals in DMF.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
54422173340ALD00420
description
96%
description
97%
description
≥97.0% (HPLC)
description
-
assay
96%
assay
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
29-33 °C (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
mp
242-244 °C (lit.)
mp
-
functional group
aldehyde, phenyl
functional group
nitrile, nitro, fluoro
functional group
nitro, amine
functional group
nitrile
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)