526592
3-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(Cl)c(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-5-1-2-6(9)4(3-11)7(5)10/h1-3H
InChIKey
HFKZZEDGXXYRDW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
216.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102.2 °C - closed cup