Merck
21394
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1800
1825N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84887
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
General description
  • Ideal für korrosive, radioaktive und sterile Materialien
  • Der abnehmbare Griff minimiert die Übertragung von Körperwärme auf die Probe, wodurch die Spritze einfach zu handhaben ist
  • Genau und reproduzierbar innerhalb ±1%
  • Kann vor Ort repariert werden
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)