Merck
526401
Sigma-Aldrich
2,4-Bis-(trifluormethyl)-benzaldehyd
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
Dichte
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-16)7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
InChIKey
DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde is an organic building block.
Anwendung
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used to synthesize 2,2-diamino enol.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Umpolung by N-heterocyclic carbenes: generation and reactivity of the elusive 2,2-diamino enols (Breslow intermediates).
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(49), 12370-12374 (2012-10-20)