Fortfahren mit
526320
Polycaprolacton-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolacton
Synonym(e):
Poly-THF, Polymeg, Polytetramethylenetherglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO[(CH2)5CO2]x [(CH2)4O]y[CO(CH2)5O]zH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
average Mn ~2,000
Quality Segment
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
1.3
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
182877735817432490
description
-
description
styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC, contains <0.5 wt. % antioxidant
description
0.3-0.7 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
description
30 wt.% styrene
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
mp
30-33 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average Mn ~2,000
mol wt
average Mw ~140,000 by GPC
mol wt
-
mol wt
-
Mw/Mn
1.3
Mw/Mn
-
Mw/Mn
-
Mw/Mn
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)