525715
4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChIKey
AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup