Wichtige Dokumente
525251
Dioctylterephthalat
~80%
Synonym(e):
PA-6 Plastikator Klebelösung, Bis-(2-ethylhexyl)-terephthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 217 °C)
Assay
~80%
Zusammensetzung
Poly(2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol maleate), ~20%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
400 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C
Dichte
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
InChIKey
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
413.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
212 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)