Merck
524905
Sigma-Aldrich
tert.-Butyldimethylsilyl-(−)-glycidylether
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-199 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1CO1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)