Wichtige Dokumente
524220
2,5-Diethoxyanilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-88 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(OCC)c(N)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-3-12-8-5-6-10(13-4-2)9(11)7-8/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
InChIKey
XPKFTIYOZUJAGA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)