Merck
523615
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,-Tetramethyl-1,3-bis-[2-(5-norbornen-2-yl)-ethyl]-disiloxan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H38OSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
272-303 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(CCC1CC2CC1C=C2)O[Si](C)(C)CCC3CC4CC3C=C4
InChI
1S/C22H38OSi2/c1-24(2,11-9-21-15-17-5-7-19(21)13-17)23-25(3,4)12-10-22-16-18-6-8-20(22)14-18/h5-8,17-22H,9-16H2,1-4H3
InChIKey
UWRFNCCYPBVADT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)