Merck
521906
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-2-naphthalinborsäure
About This Item
Lineare Formel:
C10H6OCH2CH3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
252-255 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-6-4-9-7-11(13(14)15)5-3-10(9)8-12/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChIKey
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)