Merck
521795
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalonitril
99%
Größe auswählen
10 G
€ 176,00
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 176,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3-1,2-(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-2-3-8(5-10)9(4-7)6-11/h2-4H,1H3
InChIKey
MDXGRFMFORMPGT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)