Merck
521450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
(4-Methylnaphth-1-yl)-boronsäure, 4-Methyl-1-naphthalinylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3C10H6B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
229-235 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(B(O)O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H11BO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7,13-14H,1H3
InChIKey
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
Suzuki-Miyaura coupling
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)