520667
Palladium auf Aluminiumoxid
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, dry, tablet
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dry
tablet
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
0.5 wt. % loading
mp (Schmelzpunkt)
1552 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable