Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 154,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Al2TiO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.83
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
234-456-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
composition
Al2TiO5
reaction suitability
core: aluminum, core: titanium
SMILES string
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
InChI key
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Used as a barrier material on β-silicon nitride.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description nanotubes, 25 nm average diameter, powder | description nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis | description nanopowder, <25 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis |
| form powder | form nanotubes, powder | form nanopowder | form nanopowder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| composition Al2TiO5 | composition - | composition ZnTiO₃ | composition Al2TiO5 |
| reaction suitability core: titanium, core: aluminum | reaction suitability - | reaction suitability core: titanium, core: zinc | reaction suitability core: aluminum, core: titanium |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminiumtitanat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?