Merck
519677
Sigma-Aldrich
Methyl-2-pyrazincarboxylat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-4-7-2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Antitubercular Evaluation of N-Arylpyrazine and N, N'-Alkyl-diylpyrazine-2-carboxamide Derivatives.
Bispo MLF, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(6), 1317-1322 (2012)
Structure vs. reactivity in quinoxalinecarboxylic acids and esters.
Gum Jr WF and Joullie MM.
The Journal of Organic Chemistry, 30(11), 3982-3985 (1965)