Merck
517674
Sigma-Aldrich
Praseodym(III)-acetylacetonat Hydrat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Pr(acac)3
About This Item
Lineare Formel:
Pr(C5H7O2)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.23 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: praseodymium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Pr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Pr/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
InChIKey
YOMFUQJQHBDYMC-KJVLTGTBSA-K
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)