Merck
516953
Sigma-Aldrich
Quecksilber(II)-nitrat Monohydrat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Mercuric nitrate monohydrate
About This Item
Lineare Formel:
Hg(NO3)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.99% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: mercury
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
<100 ppm total metallic impurities
Rückstand nach Reduktion
≤0.01%
mp (Schmelzpunkt)
79 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.2%
SMILES String
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChIKey
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for oxymercuration; amidomercuration; cyclopropanecleavage; glycosylation
Leistungsmerkmale und Vorteile
Meets A.C.S. reagent specifications.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fry, A. J.; Simon, J. A.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 5032-5032 (1982)
Wiesner, K.; Tsai, T. Y. R.; Jin, H.
Helvetica Chimica Acta, 68, 300-300 (1985)
Collum, D. B.; Still, W. C.; Mohamadi, F.
Journal of the American Chemical Society, 105, 6882-6882 (1983)
Kocovsky, P.,
Organometallic News, 12, 1969-1969 (1993)