516325
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd
95%
Synonym(e):
2-Methyl-p-anisaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.571 (lit.)
bp
262-267 °C (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-5-9(11-2)4-3-8(7)6-10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves