Fortfahren mit
515396
3,5-Dibrombenzaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
€ 63,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
84-88 °C (lit.)
Quality Segment
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
Brc1cc(Br)cc(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
InChI key
ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Synthesis of blue fluorescent dye derivatives for organic light emitting diodes
  • Sharpless kinetic resolution for the formation of Baylis-Hillman enal adducts
  • Synthesis of podophyllotoxin mimetic pyridopyrazoles as anticancer agents
  • Allylic alkylation
  • Synthesis of C2-symmetric biphosphine ligand I
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B57206B57400B57001
description
-
description
97%
description
ReagentPlus®, 99%
description
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
84-88 °C (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
functional group
bromo, aldehyde
functional group
aldehyde, bromo
functional group
bromo, aldehyde
functional group
bromo, aldehyde
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)