Fortfahren mit
515183
Methyl-4-amino-3-iodbenzoat
95% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H3(I)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95% (GC)
assay
95% (GC)
mp
86-91 °C (lit.)
functional group
ester, iodo
SMILES string
COC(=O)c1ccc(N)c(I)c1
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
MRLVFVTVXSKAMX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)