Merck
515140
Sigma-Aldrich
4-Fluor-3-methylbenzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(ccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
VOCCEVKUXUIHOI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of fluorine-18-labeled 5-HT1A antagonists.
Lang L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 42(9), 1576-1586 (1999)