Merck
515132
Sigma-Aldrich
4-Fluor-3-methylbenzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
Dichte
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
Cc1cc(C=O)ccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
InChIKey
NRFKZFFVTGGEQF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
175.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 550-550 (2014)