Fortfahren mit
514616
4-Brom-4′-methoxybiphenyl
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4C6H4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
assay
95%
mp
143-145 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H11BrO/c1-15-13-8-4-11(5-9-13)10-2-6-12(14)7-3-10/h2-9H,1H3
InChI key
CMYZTJCWFRFRIW-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)