Merck
511366
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)gadolinium(III)
99.9% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H39Gd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)gadolinium(III), 99.9% trace metals basis
InChI
1S/3C9H13.Gd/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
SMILES string
[Gd].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI key
HJKCHNDMWJQGKU-UHFFFAOYSA-N
assay
99.9% trace metals basis
form
powder or crystals
reaction suitability
core: gadolinium
reagent type: catalyst
Quality Level
General description
Atomic number of base material: 64 Gadolinium
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication