Merck
50476
Sigma-Aldrich
Bis-[4-(3,3,4,4,5,5,5-heptafluor-2,2-bis-(trifluormethyl)-pentyl)-phenyl]-phenylphosphin
≥90.0%
Synonym(e):
Bis[4-(2,2-bis-(trifluormethyl)-1H,1H,2H,2Hperfluorpentyl)phenyl]phenylphosphin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H17F26P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
926.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥90.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Fluorous synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.459
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(CC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc3)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H17F26P/c33-23(34,25(37,38)31(53,54)55)21(27(41,42)43,28(44,45)46)14-16-6-10-19(11-7-16)59(18-4-2-1-3-5-18)20-12-8-17(9-13-20)15-22(29(47,48)49,30(50,51)52)24(35,36)26(39,40)32(56,57)58/h1-13H,14-15H2
InChIKey
JKFFEJFWOMHYDX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)