Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 727,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
concentration
5 g/dL Zn2+ in THF
density
0.949 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 5 g/dL Zn2+ in THF, highly reactive Rieke®metal | description foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis | description pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular |
| reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: zinc |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 0.949 g/mL at 25 °C | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
| concentration 5 g/dL Zn2+ in THF | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.0 °F - closed cup
flash_point_c
-17.22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?