Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CoI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.74
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
239-283-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder
mp
>515 °C (lit.)
solubility
acetone: slightly soluble(lit.), diethyl ether: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
density
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?