Merck
498386
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylphenylzinkiodid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3ZnI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc([Zn]I)c(C)c1
InChI
1S/C8H9.HI.Zn/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-4,6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
NUBYJKRVKZLOBL-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)