Merck
497843
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-thienylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2BrClSZn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc([Zn]Br)s1
InChI
1S/C4H2ClS.BrH.Zn/c5-4-2-1-3-6-4;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JDNCCOADOLDIAQ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)