Merck
497487
Sigma-Aldrich
[(R,R)-Ethylen-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]difluortitan(IV)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24F2Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Optische Aktivität
[α]21/D +1468°, c = 0.07 in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
F[Ti]1(F)[C@]4(CC[C@]12C=CC3=C2CCCC3)C=CC5=C4CCCC5
InChI
1S/C20H24.2FH.Ti/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
VGPFGDXZVLJUHC-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)