Merck
49671
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxyheptan
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-2-Pentyloxiran, (R)-Heptenoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
56 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
InChIKey
NMOFYYYCFRVWBK-SSDOTTSWSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)