Merck
496472
Sigma-Aldrich
Glutarsäure-bis-[4-(vinyloxymethyl)-cyclohexylmethylester]
Synonym(e):
VEctomer® 4020 Vinylether
About This Item
Lineare Formel:
CH2[CH2CO2CH2C6H10CH2OCH=CH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=COCC1CCC(CC1)COC(=O)CCCC(=O)OCC2CCC(CC2)COC=C
InChI
1S/C25H40O6/c1-3-28-16-20-8-12-22(13-9-20)18-30-24(26)6-5-7-25(27)31-19-23-14-10-21(11-15-23)17-29-4-2/h3-4,20-23H,1-2,5-19H2
InChIKey
SDNBHBGJJPWRJG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)