Fortfahren mit
409952
1,4-Cyclohexandimethanolvinylether, Mischung aus cis und trans
85%, technical grade
Synonym(e):
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane monovinyl ether, 4-(Hydroxymethyl)cyclohexylmethyl vinyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=CHOCH2C6H10CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
InChI key
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D40809118389118184
description
85%, technical grade
description
98%
description
99%
description
≥99%
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
85%
assay
98%
assay
99%
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.246 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
10 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5405 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)