Wichtige Dokumente
492744
4-Brombenzaldehyd-dimethylacetal
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
Dichte
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
bromo
ether
SMILES String
COC(OC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
InChIKey
TWFNGPDYMFEHOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative of 4-bromobenzaldehyde. Its enthalpy of vaporization at boiling point (527.15K) is 46.499kjoule/mol. 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal can be synthesized by reacting 4-bromobenzaldehyde with methanol in the presence of triethylamine and titanium chloride.
Anwendung
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the synthesis of [2-(4-dimethoxymethylphenyl)-vinyl]-trimethyl-silane and di(4-formylphenyl)diphenylsilane.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Asymmetric allylation polymerization of bis (allylsilane) and dialdehyde containing arylsilane structure.
Kumagai T and Itsuno S.
Macromolecules, 35(13), 5323-5325 (2002)
Kokorin AI.
Nitroxides - Theory, Experiment and Applications., 362-362 (2012)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 567-567 (2014)