491128
1,4-Bis(trifluormethyl)benzol-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
Dichte
1.419 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
FC(F)(F)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
PDCBZHHORLHNCZ-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.00 °C - closed cup