Merck
490857
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-4-Brom-3a,5a,6a,6b-tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]25/D +106°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C(Br)=C2
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-9(2)12-6-4(10)3-5-7(11-5)8(6)13-9/h3,5-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
IJFOOAYHPAECGI-WCTZXXKLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)