Fortfahren mit
483443
Tetradecylisocyanat
97%
Synonym(e):
1-Isocyanatotetradecane, Myristyl isocyanate, n-Tetradecyl isocyanate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
165-170 °C/1.4 mmHg (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C15H29NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17/h2-14H2,1H3
InChI key
CSMJMAQKBKGDQX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of hydrophobically modified ethoxylated non-isocyanate urethanes (HENIURs) and their use as rheology additives: Details the application of Tetradecyl isocyanate in the production of rheology additives, relevant for material science, especially in enhancing the properties of various materials (B Quienne et al., 2022).
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)